Merck
39579
2,5-Dimethyl-1,4-benzoquinone
≥98.0%
Synonyma:
2,5-Dimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dimethyl-p-benzoquinone, 2,5-Dimethyl-p-quinone, 2,5-Dimethylbenzoquinone, 2,5-Xyloquinone, 3,6-Dimethyl-p-benzoquinone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H8O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-283-6
Beilstein/REAXYS Number:
2041348
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98.0%
mp
123-125 °C
solubility
toluene: soluble 0.5 g/10 mL, clear to faintly turbid, yellow to brown
functional group
ketone
SMILES string
CC1=CC(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChI key
MYKLQMNSFPAPLZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,5-Dimethyl-1,4-benzoquinone is a quinone derivative. Its reaction with jack bean urease in phosphate buffer, pH 7.8 has been studied. It is present as one of the component of defensive secretion of opilionid Acanthopachylus aculeatus. It has been investigated as inhibitor of jack bean urease in 50mM phosphate buffer, pH 7.0.
Application
2,5-Dimethyl-1,4-benzoquinone may be used in a key step involved in the total synthesis of (−)-cyathin A3.
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)