Merck
409286
Sodium iodide
99.999% trace metals basis
Synonyma:
Sodium monoiodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NaI
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.89
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-679-3
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
crystalline
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
crystalline
reaction suitability
core: sodium
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
661 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium iodide (NaI) is a water soluble ionic compound that consists of an equivalent addition of sodium as a cation (Na+) and iodide as an anion (I-) in crystal space. It is industrially prepared by reacting acidic iodides with sodium hydroxide (NaOH) to form NaI salts. It is a less toxic compound than iodine and can be stored and handled easily.
Application
NaI can be used as a precursor in the preparation of controlling agents for emulsion polymerization. It can also be used as an inorganic salt in the development of liquid electrolytes for the fabrication of dye sensitized solar cells (DSSCs).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium iodide
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cílové orgány
Thyroid
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)