Merck
47749
Methyl 3-formylbenzoate
≥98.0% (GC)
Synonyma:
Methyl benzaldehyde-3-carboxylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H8O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2690668
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
mp
48-52 °C
functional group
aldehyde, ester
SMILES string
COC(=O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-6H,1H3
InChI key
UVSBCUAQEZINCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 3-formylbenzoate may be used in the preparation of the following bioactive compounds:
  • meso-Tetrakis(3-carboxyphenyl)porphyrin via condensation with pyrrole.
  • Methyl 3-[4-(1-methyl-3-phenylureido)phenylaminomethyl]benzoate, which shows moderate SENP1 protease inhibition activity.
  • An N-methyl-sulfonylhydrazone derivative for use as anti-diabetic agent with good plasma stability.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)