pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
2 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 880,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H6ClNO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
2 880,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
97%
mp
96-98 °C (dec.) (lit.)
functional group
acyl chloride
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H6ClNO/c11-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-6H
InChI key
WFVMVMAUXYOQSW-UHFFFAOYSA-N
General description
Quinaldoyl chloride is a quinaldine derivative.
Application
Quinaldoyl chloride may be used to synthesize 5-chloro-2-(2-quinolinecarboxy)acetophenone[1] and benzoin quinaldate.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 96% | assay 95% |
| mp 96-98 °C (dec.) (lit.) | mp 53-56 °C (lit.) | mp 147-151 °C (lit.) | mp 45-50 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| functional group acyl chloride | functional group chloro | functional group chloro | functional group amine, chloro |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?