Merck
56207
1-Hydroxypiperidine
≥96.0% (GC)
Synonyma:
1-Piperidinol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H11NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
101.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-362-9
Beilstein/REAXYS Number:
102726
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
mp
37-39 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ON1CCCCC1
InChI
1S/C5H11NO/c7-6-4-2-1-3-5-6/h7H,1-5H2
InChI key
LKPFBGKZCCBZDK-UHFFFAOYSA-N
Application
Base for Fmoc-based solid phase peptide synthesis
Light stabilizing agent
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
172.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
78 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)