Přejít k obsahu
658367
3,5-Dibromo-4-methylaniline
97%
Synonyma:
4-Amino-2,6-dibromotoluene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H7Br2N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
264.95
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
90-94 °C
functional group
bromo
SMILES string
Cc1c(Br)cc(N)cc1Br
InChI
1S/C7H7Br2N/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)