O této položce
Lineární vzorec:
[(C10H15)Ru(P((C6H5)3))2Cl]
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
796.32
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Pentamethylcyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: click chemistry
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
128 °C (D)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Ru].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/2C18H15P.C10H15.ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h2*1-15H;1-5H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI key
KLXKSZDVKAWYRT-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. It is a versatile catalyst for regioselective 3+2 cycloaddition of azides and alkynes (RuAAC), producing 1,5-disubstituted triazoles. Click here for more information.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?