Merck
75892
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate
≥98.0% (dried material, NT)
Synonyma:
2-Oxoglutaric acid disodium salt, Sodium α-ketoglutarate dibasic
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NaOOCCH2CH2COCOONa · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
226.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-167-8
Beilstein/REAXYS Number:
5658566
MDL number:
Assay:
≥98.0% (dried material, NT)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (dried material, NT)
form
powder
impurities
~16% water
functional group
ketone
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.2Na.2H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
HSSWOFWCOAQLHZ-UHFFFAOYSA-L
General description
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate (2-Oxoglutaric acid disodium salt) is the hydrated disodium salt of 2-oxoglutaric acid.
Application
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is suitable reagent used in a study to investigate the role of nitric oxide (NO) in mast cell physiology and biochemistry.
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate (2-Oxoglutaric acid disodium salt) may be used as starting reagent for the synthesis of deuteriated 2-oxo[3,3-2H2]glutarate disodium salt.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)