Merck
777943
CdTe core-type quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 570 nm, powder
Synonyma:
Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CdTe
UNSPSC Code:
26111700
EC Number:
215-149-9
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λem 570 nm, , quantum yield 66%
storage temp.
2-8°C
Application
Cadmium Telluride Quantum Dots (CdTe QDs) are available in solid form. They are coated with carboxyl groups which makes them water soluble to make aqueous solutions. These carboxyl functionalized hydrophilic quantum dots can be further conjugated fur use as labels. CdTe QDs can be used for optical and display applications; solar cells and biomedical applications.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CdTe core-type quantum dots
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1306-25-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)