Přeskočit na
808237
Aluminum-doped zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 2.2 cP, work function -3.9 eV
Synonyma:
AZO ink, Al-doped ZnO dispersion, Al-dopend ZnO suspension, Al:ZnO ink, Avantama N-21X, Nanograde N-21X
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 260,00 Kč
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 700,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
3 260,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
dispersion
concentration
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in mixture of alcohols)
work function
-3.7--4.1 eV
particle size
8-16 nm
viscosity
1.7-2.7 cP
Application
Al-doped ZnO nanoparticle ink is for spin coating and doctor blading for the use as electron transport layer in printed electronics. Al-doped ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture with performance comparable to evaporated calcium.
Preparation Note
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
  • Post-treatment: Annealing of deposited Al doped ZnO films at 80°C - 120°C.
Legal Information
Product of Avantama Ltd.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
808253807613
particle size
8-16 nm
particle size
8-16 nm
particle size
8-16 nm
form
dispersion
form
dispersion
form
dispersion
work function
-3.7--4.1 eV
work function
-3.7--4.1 eV
work function
-4.1--4.5 eV
viscosity
1.7-2.7 cP
viscosity
1.6-2.6 cP
viscosity
8-14 cP
concentration
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in mixture of alcohols)
concentration
2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol)
concentration
2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol and propylene glycol)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
60.8 °F
flash_point_c
16 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)