Merck
A65409
3-Picolylamine
≥99%
Synonyma:
3-(Aminomethyl)pyridine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H8N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
108.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-091-0
Beilstein/REAXYS Number:
108056
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
73-74 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
density
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCc1cccnc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H,4,7H2
InChI key
HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
212.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
100 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)