O této položce
Lineární vzorec:
H2NC6H3-2-(OH)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
153.14
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-919-1
Beilstein/REAXYS Number:
2090421
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
95%
form
powder with small lumps
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI key
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Application
5-Aminosalicylic acid is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. This substrate produces a soluble end product that is brown in color and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The reaction may be stopped with 3 N NaOH and read at 550 nm.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Aminosalicylic acid
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
No data available
Bod vzplanutí (°C)
No data available
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?