pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 58 400,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
B
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
10.81
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141907
MDL number:
58 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliassay
95%, ±95%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 515-462-92
resistivity
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
weight
200 g
mean particle size
0.9 μm (FSSR)
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B]
InChI
1S/B
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay 95%, ±95% | assay 95%, ±95% | assay 95%, ±95% | assay 92.1% |
| density 2.34 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.34 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.34 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.34 g/mL at 25 °C (lit.) |
| resistivity 1.5E12 μΩ-cm, 20 °C | resistivity 1.5E12 μΩ-cm, 20 °C | resistivity 1.5E12 μΩ-cm, 20 °C | resistivity 1.5E12 μΩ-cm, 20 °C |
| mean particle size 0.9 μm (FSSR) | mean particle size 0.9 μm (FSSR) | mean particle size 0.9 μm (FSSR) | mean particle size 1 μm (FSSR) |
| weight 200 g | weight 20 g | weight 50 g | weight 100 g |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boron
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?