Merck
SYNC102442
Synthware™ Vigreux distillation column
joint: ST/NS 24/40, L 200 mm
Synonyma:
Synthware C102442, distilling column, fractional column
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C102442
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS24/40
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C102442
L
200 mm
General description
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)