Merck
SYNC259200
Synthware™ Allihn condenser
joint: ST/NS 19/22, jacket L 200 mm, hose size 8 mm
Synonyma:
Synthware C259200, Bulb condenser
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C259200
hose size
8 mm
jacket L
200 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Allihn condenser
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)