Přeskočit na
SYNF477500A
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and Glass stopper
500 mL, Joints: (27)
Synonyma:
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper, Synthware F477500A, glass separatory funnel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 400,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
Joints: (27)
Packaging:
pkg of 1 ea
3 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
Joints: (27)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F477500A
capacity
500 mL , 500 mL
General description
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SYNF477500SYNF472950ASYNF472950
manufacturer/tradename
Synthware F477500A
manufacturer/tradename
Synthware F477500
manufacturer/tradename
Synthware F472950A
manufacturer/tradename
Synthware F472950
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
500 mL , 500 mL
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
Joints: (27)
joint
Joints: (27)
joint
joint: ST/NS top29/42
joint
joint: ST/NS top29/42
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)