Merck
06-207
Anti-Lyn Antibody
serum, Upstate®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
17
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LYN(4067)
General description
53 and 56kDa
Immunogen
peptide (NKQQRPVPESQL-LPGQRFQT) corresponding to residues 39-58 of human Lyn
Application
Anti-Lyn Antibody detects level of Lyn & has been published & validated for use in IP & WB.
Biochem/physiol Actions
two known forms of human Lyn
Physical form
whole antiserum containing 0.05% sodium azide
Analysis Note
Control
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from human A431 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)