Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 300,00 Kč |
2.5 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 720,00 Kč |
O této položce
1 300,00 Kč
grade
spectrophotometric grade
Quality Segment
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
product line
Uvasol®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
potency
5800 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
330 nm, ≥15%, 335 nm, ≥60%, 340 nm, ≥85%, 345 nm, ≥95%, 350 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacity
1000 g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 330 nm Amax: ≤0.82, λ: 335 nm Amax: ≤0.22, λ: 340 nm Amax: ≤0.07, λ: 345 nm Amax: ≤0.02, λ: 350 nm Amax: ≤0.004
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
Výstražné slovo
Danger
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
1.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-17.0 °C - closed cup
Kódy nebezpečí
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?