O této položce
vapor pressure
0.03-0.13 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
335 °C
potency
5250 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
239 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-1 °C
density
2.96 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI key
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Tetrabromoethane as ς-Hole Donor toward Bromide Ligands: Halogen Bonding between C2H2Br4 and Bromide Dialkylcyanamide Platinum(II) Complexes: The study investigates XBs with 1,1,2,2-tetrabromoethane as XB donor in the formation of 1:1 complex of C2H2Br4 and bromide dialkylcyanamide Platinum(II) (AM Cheranyova, DM Ivanov, 2021).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.950 - 2.970
Water (K. F.): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,2,2-Tetrabromoethane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
79-27-6
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?