Merck
1.00223
Methyl benzoate
(distilled and stabilized Type A), Technipur®
Synonyma:
Methyl benzenecarboxylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5COOCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.15
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
1072099
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.68 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C), 0.36 hPa ( 20 °C)
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
density
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl benzoate is a volatile aromatic ester widely used in perfumery industries because of its pleasant smell. It is also an important class of chemical intermediate commonly used in plasticizers, pharmaceuticals, dyeing polyester fibers, solvents, disinfectants, and pesticides.
Application
Methyl benzoate can be used as:
  • A solvent in the ink-jet printing of polymers.
  • A nonreacting plasticizer in the efficient crosslinking reaction of phenolic resin.
  • A starting material to synthesize glycol dibenzoate plasticizers by transesterification with glycols.
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl benzoate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Bod vzplanutí (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)