Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 350,00 Kč |
2.5 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 740,00 Kč |
O této položce
1 350,00 Kč
Quality Segment
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
potency
5800 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
GC/MS: suitable
impurities
≤0.05% Water
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacity
1000 g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
- Extremely low levels of non-volatile residues and evaporation residues, preventing column contamination and ion source fouling
- Minimal intrinsic volatile organic impurities, verified by GC-MS testing across the full chromatographic retention time window
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
Výstražné slovo
Danger
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
1.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-17.0 °C - closed cup
Kódy nebezpečí
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?