O této položce
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlivapor pressure
42.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (2-Propanol)
expl. lim.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol()
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
bp
82.4 °C/1013 hPa (2-Propanol)
mp
-89.5 °C (2-Propanol)
transition temp
flash point 12 °C (2-Propanol)
storage temp.
15-25°C
General description
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
Analysis Note
Application test: passes test
Výstražné slovo
Danger
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
53.6 °F - (2-Propanol)
Bod vzplanutí (°C)
12 °C - (2-Propanol)
Kódy nebezpečí
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?