Přeskočit na
1.09137
Sodium hydroxide solution
c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 020,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 070,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 760,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 970,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 200,00 Kč
10 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 740,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 320,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
40.00
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
1 020,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Our Titripac® packaging avoids contamination of the solution and creates less waste. The box is fully recyclable.
​
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sodium hydroxide solution, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
13.7 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Ozone-Activated Lignocellulose Films Blended with Chitosan for Edible Film Production.: This research involves the use of Sodium hydroxide solution in the preparation and activation of lignocellulose, which is then blended with chitosan to produce edible films, demonstrating a novel application in food packaging (Ebrahimi et al., 2024).
  • Tilapia Head Gelatins to Stabilize Fish Oil Emulsions and the Effect of Extraction Methods.: The study explores the use of Sodium hydroxide solution in the extraction process of gelatins from tilapia heads, which are then used to stabilize fish oil emulsions, highlighting an innovative use in food science (Li et al., 2024).
  • Study of Cellulose Dissolution in ZnO/NaOH/Water Solvent Solution and Its Temperature-Dependent Effect Using Molecular Dynamics Simulation.: This article investigates the dissolution of cellulose in a ZnO/NaOH/water solvent system, using molecular dynamics simulation to understand the temperature-dependent effects, showcasing the application of Sodium hydroxide solution in material science (Bourassi et al., 2024).
  • Potential for Recycling Metakaolin/Slag-Based Geopolymer Concrete of Various Strength Levels in Freeze-Thaw Conditions.: Sodium hydroxide solution is employed in the preparation of geopolymer concrete, which is analyzed for its recycling potential and durability under freeze-thaw conditions, emphasizing its application in sustainable construction materials (Liu et al., 2024).
Features and Benefits
Digital Titration
ChemiSphere™ App for Digital Data Transfer to OMNIS Titration Instruments from Metrohm
Discover the ChemiSphere™ App for secure, rapid data transfer to OMNIS titrators, enhancing efficiency in the titration workflow with Titripur® and Aquastar® reagents. ChemiSphere App for Digital Reagent Data Transfer
SmartChemicals for Digital Data Transfer to Mettler Toledo Titration Instruments
Explore digital data transfer with our SmartChemicals for Mettler Toledo titrators—fast, easy, and safe, accelerating the titration process with Titripur®, Aquastar® reagents, and Certipur® and Aquastar® standards. Supelco® SmartChemicals for Titration
Accreditation:
This volumetric solution is analyzed by our calibration laboratory D-K-15185-01-00 which is accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025 for analysis of amount-of-substance concentrations in volumetric solutions by DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - German National Accreditation Body). The accreditation certificate can be found at www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Titripac® packaging - all SKU-pack size numbers ending "4000, 4003, 9010, 9013" - more information on www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.995 - 1.005 mol/L
Measurement uncertainty ± 0.003 mol/L
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 potassium hydrogen phthalate) by means of volumetric standard potassium hydrogen phthalate (article number 1.02400), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. The uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with a coverage factor k=2 covering a confidence level of 95%.
Note: The titer is a correction factor to correct for variations of the volumetric solution, the titration equipment, the temperature and other laboratory conditions. For correct titration results it is recommended to determine a titer with the laboratory specific equipment and under laboratory specific conditions directly after opening a new bottle and at regular time intervals.
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ChemiSphere is a trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?