Přejít k obsahu
144232
Replacement Impeller Drum
for use with RCS® Standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
food and beverages
compatibility
for use with RCS® Standard
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
940511
Spare part for the sampling head of the RCS Standard.
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)