Merck
196811
Bax-Inhibiting Peptide, Negative Control
A cell-permeable negative control of the Bax-Inhibiting Peptide, V5. Does not suppress Bax-mediated apoptosis (~200 µM).
Synonyma:
Bax-Inhibiting Peptide, Negative Control, BIP-NC, H-IPMIK-OH
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H52N6O6S
Molekulová hmotnost:
600.81
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
A cell-permeable negative control of the Bax-Inhibiting Peptide, V5 (Cat. No. 196810). Does not suppress Bax-mediated apoptosis (~200 µM).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
Negative control of the Bax-Inhibiting Peptide, V5 (Cat. No. 196810)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Packaging
Packaged under inert gas
Physical form
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Preparation Note
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
H-Ile-Pro-Met-Ile-Lys-OH
Sawada, M., et al. 2003. Nature Cell Biol.5, 352.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)