Merck
20-145
Assay Dilution Buffer, 5X
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
Application
For use in kinase assays.
Research Category
All
Physical form
100mM MOPS, pH 7.2, 125mM β-glycerophosphate, 25mM EGTA, 5mM sodium orthovanadate, 5mM dithiothreitol
Preparation Note
6 months at -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
vPvM
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)