Merck
235420
Caspase-3 Inhibitor I
≥90% (HPLC), solid
Synonyma:
Caspase-3 Inhibitor I, CPP32/Apopain Inhibitor, Ac-DEVD-CHO
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H30N4O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
502.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Caspase-3 Inhibitor I, The Caspase-3 Inhibitor I, also referenced under CAS 169332-60-9, controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C20H30N4O11/c1-9(2)17(20(35)22-11(8-25)6-15(29)30)24-18(33)12(4-5-14(27)28)23-19(34)13(7-16(31)32)21-10(3)26/h8-9,11-13,17H,4-7H2,1-3H3,(H,21,26)(H,22,35)(H,23,34)(H,24,33)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)/t11-,12-,13-,17-/m0/s1
InChI key
UMBVAPCONCILTL-MRHIQRDNSA-N
General description
A specific and reversible inhibitor of CPP32/Apopain/Yama (IC50 = 0.2 nM). A member of the ICE/CED-3 family of cysteine proteases, which are important in apoptosis.
A very potent, specific, and reversible inhibitor of caspase-3 (IC50 = 200 pM), caspase-6, caspase-7, caspase-8, and caspase-10.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Capase-3, capase-6, capase-7, capase-8, capase-10
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 200 pM against caspase-3
Packaging
Yes
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO
Garcia-Calvo, M., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32608.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Nicholson, D.W. 1996. Nature Biotech. 14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1841.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)