Přeskočit na
369079
Guanidine hydrochloride
Synonyma:
Guanidine Hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidinium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 kg
Očekávané datum odeslání05. srpna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
10 400,00 Kč
5 kg
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
39 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
95.53
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
10 400,00 Kč
Očekávané datum odeslání05. srpna 2026podrobné informace
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Merck USA index - 14 4562
Quality Segment
mp
180-185 °C (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Strong chaotropic agent useful for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
50950G4505137272
description
-
description
≥98%
description
≥99% (titration), organic base and chaeotropic agent
description
EMPROVE® EVOLVE
mp
180-185 °C (lit.)
mp
180-185 °C (lit.)
mp
180-185 °C (lit.)
mp
180-185 °C (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200, 400
Quality Level
400
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
description
Merck USA index - 14 4562
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)