Merck
573462
Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilide
≥98% (HPLC), chromogenic Cathepsin G substrate, solid
Synonyma:
Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H36N6O9
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
624.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilide, Sensitive chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G that is not reactive with elastase.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-28(41)23(17-20-7-4-3-5-8-20)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24,33H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,38,39)(H,34,41,42)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
InChI key
NZSFNPKTEBHXQS-WJNSRDFLSA-N
General description
Sensitive chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G that is not reactive with elastase. Also, sensitive substrate for chymotrypsin, capable of detecting nanogram amounts.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Other Notes
Barrett, A.J. 1981. Methods Enzymol.80, 561.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)