Název produktu
Tamoxifen Citrate, Tamoxifen is a potent synthetic anti-estrogenic agent.
description
Merck USA index - 14, 9048
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL, water: sparingly soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CC)/c3ccccc3)\c2ccccc2)(C)C.[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[H+].[H+].[H+]
InChI
1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
InChI key
FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
PKC
Preparation Note
Other Notes
Couldwell, W.J., et al. 1994. FEBS Lett.345, 43.
Baltuch, G.H., et al. 1993. Neurosurgery33, 495.
Powis, G. 1991. Trends Pharmacol. Sci.12, 188.
Issandou, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 5845.
O’Brian, C.A., et al. 1985. Cancer Res.45, 2462.
Legal Information
Disclaimer
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?