Přejít k obsahu
672159
Urokinase Substrate III, Fluorogenic
Suitable for the quantitative direct fluorescent assay of urokinase.
Synonyma:
Urokinase Substrate III, Fluorogenic, Z-GGR-AMC, HCl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H33N7O7 · xHCl
Molekulová hmotnost:
579.60 (free base basis)
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
ethanol: soluble, water: soluble
fluorescence
λex 365-380 nm, λem 430-460 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Suitable for the quantitative direct fluorescent assay of urokinase activity. Also useful as a substrate for plasminogen activators.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Quantitative direct fluorescent assay of urokinase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Other Notes
Green, C.D.J. 1986. Thromb. Res.44, 849.
Walker, B., and Elmore, D.T. 1984. Thromb. Res.34, 103.
O’Donnel-Tormey, J., and Quigley, J.P. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 344.
Lottenberg, R., et al. 1981. Methods Enzymol.80, 341.
Pierzchala, P.A., et al. 1979. Biochem. J.183, 555.
Strauss, A.W., et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 4225.
Zimmerman, M., et al. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci. USA75, 750.
Z-Gly-Gly-Arg-AMC, HCl
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)