Merck
71898
IHC Select DAB Chromogen B, prediluted
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
42029053
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NA.56
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
packaging
pkg of 50 mL
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
Application
Prediluted for use in Immunohistochemical staining procedures. For example:
Blocking Reagent
Primary Antibody or Negative Control Reagent
Biotinylated Secondary Antibody
Streptavidin-Enzyme Conjugate
Chromogen
Counterstain
For best results use this reagent in conjunction with other IHC Select detection reagents. A complete list of reagents is available at www.chemicon.com.
Physical form
Hydrogen Peroxide in TBS. Use with DAB Chromogen A (#71897).
Preparation Note
When stored at 2-8°C, this reagent is stable up to the expiration date printed on the label. Do not freeze or expose to elevated temperatures.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
77-92-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)