Merck
73083BC
GDS Gel Cooling Block
BioControl, For use with GDS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41103037
NACRES:
NC.81
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73083
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
Application
PCR
Other Notes
One box of 2 cooling blocks
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)