Merck
73084BC
GDS 72 Well Locking Ring, RG Q Only
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NC.81
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)