Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 760,00 Kč |
500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 200,00 Kč |
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 530,00 Kč |
O této položce
760,00 Kč
vapor pressure
0.15 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
440 °C
potency
5331 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-17.4 % (v/v)
bp
181-183 °C/1013 hPa
mp
-61.9 °C
transition temp
flash point 90 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
InChI key
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.151 - 1.155
Identity (IR): passes test
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for synthesis | description analytical standard | description ReagentPlus®, 99% |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥97% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| density 1.15 g/cm3 at 20 °C | density 1.055 g/cm3 at 20 °C | density 1.007 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.055 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 181-183 °C/1013 hPa | bp 199 °C/1013 hPa | bp 156 °C/20 mmHg (lit.) | bp 199 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl malonate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?