Přejít k obsahu
8.07500
n-Amyl alcohol
for synthesis
Synonyma:
n-Amyl alcohol, 1-Pentanol, Pentyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.15
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-752-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
138 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
2.04 hPa ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
2.04 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C (DIN 51794)
potency
3670 mg/kg LD50, oral (Rat), 2306 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C, 22 g/L)
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
transition temp
flash point 47 °C
solubility
22 g/L
density
0.815 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A Compact and Smooth CH₃NH₃PbI₃ Film: Investigation of Solvent Sorts and Concentrations of CH₃NH₃I towards Highly Efficient Perovskite Solar Cells.: This article investigates the role of various solvents, including n-amyl alcohol, in producing highly efficient perovskite solar cells, contributing to advancements in solar energy technology (Chen et al., 2018).
  • A novel mechanism for red emission carbon dots: hydrogen bond dominated molecular states emission.: The study identifies the use of n-amyl alcohol in synthesizing red-emission carbon dots, elucidating a new mechanism dominated by hydrogen bonding and its potential applications in bioimaging and optoelectronics (Zhang et al., 2017).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.815
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Amyl alcohol
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
120.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
49 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
71-41-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)