Merck
8.14732
Diisodecyl phthalate
for synthesis
Synonyma:
Diisodecyl phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid diisodecyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H46O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
446.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
247-977-1
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
380 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
250-267 °C/7 hPa
mp
-50 °C
transition temp
flash point 240 °C
solubility
0.00028 g/L
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCCCCCCC(C)C)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
InChI key
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Evaluating phthalate contaminant migration using thermal desorption–gas chromatography–mass spectrometry (TD–GC–MS): This study investigates the migration of phthalates, including diisodecyl phthalate, from materials like polyvinyl chloride, providing insights crucial for assessing exposure risks associated with everyday materials (Ouchi et al., 2019).
  • Toxicity and estrogenic endocrine disrupting activity of phthalates and their mixtures: This research focuses on the health effects of various phthalates, emphasizing the potential endocrine-disrupting properties of compounds like diisodecyl phthalate, which are widely used in consumer products (Chen et al., 2014).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.968
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisodecyl phthalate
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
527.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
275.00 °C - closed cup
Piktogramy
Environment
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
26761-40-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)