Přeskočit na
8.22251
Acetone
for preparative purposes, EMPLURA®
Synonyma:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
600,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 250,00 Kč
5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 250,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 430,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.08
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-662-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635680
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: HDPE bottle
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
potency
5800 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.3% Water
evapn. residue
≤0.0040%
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacity
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Application
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.789 - 0.791
Evaporation residue: ≤ 0.0040 %
Water: ≤ 0.30 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
1.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-17.0 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)