Merck
902262
Coupling part
10 mm connector, tubing for 6x8 mm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32060190
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
fitting
10 mm connector, tubing for 6x8 mm
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Our withdrawal and safety components are easily interconnectable thanks to a wide selection of reducers, adapters and couplings. Due to the wide variety, many different customized installations are possible – everything for your individual requirements.
This rapid-action connector is made of stainless steel with a special high quality sealing for maximum protection of our solvents quality. It is equipped with pipe connector for 10 mm pipes and tube connector 8x6 mm.
between tube (6x8 mm) and pipe (O.D. 10 mm)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)