Merck
902332
Dip tube
for use with 10 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
Synonyma:
Dip tube 10 l for 1.01123.0001
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121516
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
compatibility
for use with 10 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
To customize the withdrawal systems for every requirement, we provide customers with the appropriate dip tubes for each package size suitable for the various withdrawal systems.
for 10 l stainless steel barrel for withdrawal system Cat. No. 1.01123.0001
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dip tube
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)