O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121516
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlicompatibility
for use with withdrawal system for stainless steel barrels and drums
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
To customize the withdrawal systems for every requirement, we provide customers with the appropriate dip tubes for each package size suitable for the various withdrawal systems. Dip tube for withdrawal system 1.06710.0001
pour tambour en acier inoxydable de 10 l pour systèmes de prélèvement à adaptateur de filetage 2"
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dip tube
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?