Název produktu
Human Collagen Type I, 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
assay
>90% (collagen type I, SDS-PAGE)
form
liquid, solution
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1% collagen type II,IV-VI & non-collagen proteins., <10% collagen type III
input
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Elastin
, Peptide Source: Fibronectin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
General description
Application
- as a control in the 2B4 nuclear factor of activated T-cells (NFAT)–GFP reporter cell assay, where its interaction with reporter cells can be evaluated for nuclear factor of activated T-cells (NFAT) promoter-driven GFP expression
- for coating glass slides in dynamic binding assays to create a substrate for the specific binding and study of platelets and conjugates in flow channels
- as a protein standard in histological analysis of lung tissue samples, providing a reference for the composition and characterization of extracellular matrix (ECM) components
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Human Collagen Type I
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?