Merck
CC086
Bovine Collagen Type VI
from bovine placenta villi, liquid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
bovine
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.5 mg/mL
Assay:
>90% (SDS-PAGE)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Bovine Collagen Type VI, 0.5 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine
Quality Segment
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
solution
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Product Source: Bovine placenta villi
Application
Coating material for cell culture studies
Formation of collagen gels
Type VI collagen standard
Antigen for antibody production
Physical form
Liquid in 500 mM acetic acid, no preservatives.
Preparation Note
Collagen is extracted by controlled and limited pepsin digestion, followed by selective salt precipitation.
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Avoid repeated freeze thaws. The collagen may be transferred into physiological buffers by dialysis at 2-8°C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)