Merck
ECCL2
MPAGE®® Electrode Core Clamp
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
Synonyma:
electrode assembly
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NC.01
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
mPAGE® Electrode Core Clamp, 2pk, replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 2 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
General description
mPAGE® Electrode Core Clamp, 2pk, for use with mPAGE® Mini Gel Tank (MGT-2 and MGT-4).
The mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is available in 2 formats for running up to 2 or 4 mini gels and is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)