Přejít k obsahu
F-04
Modified Barth′s Saline (1X), liquid, without Ficoll® 400
This solution is used in the culture of Xenopus Oocytes.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media
Application
This solution is used in the culture of Xenopus Oocytes.
Preparation Note
Store at 2-8°C upto 1 year.
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)