O této položce
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
polystyrene
Quality Segment
form
microspheres
concentration
10.0%
description
Functional Group Plain, <5% (Standard Deviation)
diam.
0.176-0.225 μm
color
red
Packaging
Polyethylene bottle
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?