Merck
GF345
SDF-1β (CXCL12),
Human Recombinant Animal Free
Synonyma:
Stromal Cell-Derived Factor, CXCL12, SDF1B, TLSF-b, TPAR1, SDF-1b, TLSF
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Quality Segment
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
SDF-1α and β are stromal derived CXC chemokines, and signal through the CXCR4 receptor. SDF-1α and β chemoattract B and T cells, and have been shown to induce migration of CD34+ stem cells. Additionally, the SDF-1 proteins exert HIV suppressive activity in cells expressing the CXCR4 receptor.
Recombinant human SDF-1β is an 8.5 kDa protein containing 72 amino acid residues.
Analysis Note
Determined by its ability to chemoattract human peripheral T cells activated with PHA and IL-2 using a concentration range of 20.0- 80.0 ng/ml.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)