Přejít k obsahu
MAB1920
Anti-Laminin γ1 Antibody, clone 2E8
ascites fluid, clone 2E8, Chemicon®
Synonyma:
Laminin B2 Chain
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2E8, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, IP, WB, cell culture
Citations:
27
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2E8, monoclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, cell culture | mammalian: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LAMC1(3915)
General description
200 kDa
Application
ELISA (50% maximal binding to human laminin): (1:300,000.
Immunofluorescence
Affinity chromatography
Immunoprecipitation
Immunoblotting
Optimal working dilutions must be determined by end user.
This Anti-Laminin γ1 Antibody, clone 2E8 is validated for use in ELISA, CULT, IH, IP, WB for the detection of Laminin γ1.
Biochem/physiol Actions
Reacts with the B2 chain of intact human laminin and does not block the neurite stimulating activity of laminin. Cross reacts with the 200 kDa chain of rat laminin.
Physical form
Liquid, no preservatives added.
Analysis Note
Control
Basement membrane, Hippocampal tissue
Other Notes
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)