Merck
MAB5296
Anti-Oxytocin Antibody, clone 4G11
ascites fluid, clone 4G11, Chemicon®
Synonyma:
Anti-OT, Anti-OT-NPI, Anti-OXT-NPI
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4G11, monoclonal
Application:
ELISA, IHC
Citations:
-
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
4G11, monoclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OXTR(5021)
Immunogen
Oxytocin conjugated to thyroglobulin.
Application
Immunohistochemistry on 4% paraformaldehyde fixed frozen tissue: 1:5,000-1:10,000.
ELISA: 1:1,000,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
This Anti-Oxytocin Antibody, clone 4G11 is validated for use in ELISA, IH for the detection of Oxytocin.
Biochem/physiol Actions
Recognizes Oxytocin. No reactivity to arginine vasopressin, vasotocin or [Asu1,6,Arg8]-vasopressin by competitive ELISA.
Other Notes
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)