O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
2L10, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF, WB
Citations:
3
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlibiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2L10, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Application
Detect EBV MA-gp350/250 using this Anti-EBV MA-gp350/250 Antibody, clone 2L10 validated for use in ELISA, IF & WB.
Immunofluorescence
ELISA (Non neutralizing)
Immunoblotting (weak)
ELISA (Non neutralizing)
Immunoblotting (weak)
Biochem/physiol Actions
MA - gp 350/250
Physical form
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid in 0.02M phosphate buffer, pH 7.6, 0.25M NaCl, with 0.1% sodium azide.
Other Notes
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?